Learn More
Cytiva X100 31GLASS 55MM (VE=100 EA)
Bietet feine Partikelretention und hohe Durchflussrate sowie gute Ladekapazität
Marke: Cytiva 10372803
51.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Spezifikation
Glasfaser | |
Feine Partikelretention und hohe Durchflussrate sowie gute Ladekapazität | |
2,1 in. |
Schnell | |
31 | |
5,5 cm |