Learn More
Cytiva GD/XP Spritzenfilter
Mit einem zweischichtigen Vorfilter aus Polypropylen zur Verringerung der Menge an ionischen extrahierbaren Stoffen. Whatman™ GD/XP Spritzenfilter eignen sich für Proben, bei denen eine anorganische Ionenanalyse erforderlich ist.
Brand: Cytiva 6978-2504
Additional Details : Gewicht : 0.42000kg
Description
Enthält einen Vorfilter aus zweischichtigem Polypropylen zur Minimierung des Gehalts an extrahierbaren Ionen. Whatman™ GD/XP Spritzenfilter eignen sich für Proben, die eine anorganische Ionenanalyse erfordern.
Entwickelt, um die anorganische Ionenanalyse von schwierig zu filternden Teilchen vorzubereiten und zu verbessern. Empfohlen für die Analyse von Ioneninhalten, bei denen es normalerweise zu Störungen durch auf Glas basierenden, extrahierbaren Substanzen kommen würde
- 25 mm Durchmesser mit einer Porengröße von 0.45 μm
- Proprietäre Vorfiltrationsstapel aus Polypropylen
- Bei 121 °C unter 1 bar (15 psi) für 20 Minuten autoklavieren
- Nicht steril
- Filter mit äußerst geringer Proteinbindung
- Hohes Ladevolumen für die Filtration von anspruchsvollen Proben
- Anwendung für die Spurenmetallanalyse, insbesondere Ionenanalyse unter Verwendung der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)
Specifications
Autoklavierbar | |
0,45 μm | |
Spurenmetallanalyse | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
5,2 bar (75 psi) | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
Polypropylen | |
4,6 cm2 | |
250 μl (1,4 ml) | |
Weiblicher Luer-Lock | |
Zweischichtiges Polypropylen:20 μm/5 μm | |
150/Pckg. | |
>10 ml |