Learn More
Cytiva Spritzenvorsatzfilter 25MM GD/X 934-AH 1,5um (VE=150 EA)
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X 934-AH Spritzenfilter sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Marke: Cytiva 6892-2515
565.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.43000kg
Beschreibung
Bestehend aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit einem Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (Dichtegrad) und GF/F Vorfiltern aus Glasmikrofaser. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran entsteht.- Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltrierung
- Weiblicher Luer-Lok™ Anschluss; männlicher Luer-Slip-Anschluss
- Der Durchfluss sollte vom Einlass aus erfolgen
- Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F) bei 15 psi für 20 min.
- Maximale Temperatur 131 °C (267 °F) Filtrationsfläche: 13 mm – 1.3 cm2; 25 mm – 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm – 100 psi; 25 mm – 75 psi
- Alle Materialien biosicher gemäß den Anforderungen der USP-Klasse VI
- Vorfiltrationsmedien: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μm GF/F 0.7 μm
- Einweg-Filtergeräte sparen Arbeitszeit und gewährleisten gleichzeitig eine konsistente Filtrationsleistung
- Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffanteil
- Für Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung geeignet
Nicht sterile GD/X Spritzenfilter sind in zwei Durchmessern erhältlich: 13 und 25 mm sowie in drei Porengrößen: 0.2, 0.45 und 5 μm
Bestellinformation
Jede Einheit enthält einen Stapel Whatman Multigrade GMF 150 (10:1 μm) und Grade GF/F 0.7 μm Vorsatzfilter
Spezifikation
GD/X 25 mm Spritzenfilter, Filtermedium 934-AH, 1.5 μm (150 St.) | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Nicht steril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
5.2 bar (75 psi) | |
Spritzenfilter | |
21.6 x 29.8 mm |
Ja | |
1,5 μm | |
4,6 cm2 | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
100 % Borosilikatglasfaser GMF 15010μ m: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
150 Stück | |
>10 ml | |
25 mm |