Learn More
Cytiva GD/X 13 und 25mm-Einweg-Spritzenfilter (Fortsetzung)
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter. Whatman™ GD/X Spritzenfilter aus PES sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
565.00 CHF - 3490.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Material PES
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Pigmentfreies Polypropylen (PP)
Art des Einlasses Weiblicher Luer-Lock
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374774
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6876-1302
13 mm 0,2 μm
565.00 CHF
150 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11380314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6876-1304
13 mm 0,45 μm
565.00 CHF
150 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11384774
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6876-2502
25 mm 0,2 μm
595.00 CHF
150 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11360324
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6905-2502
25 mm 0,2 μm
3490.00 CHF
1500 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11394774
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
6876-2504
25 mm 0,45 μm
600.00 CHF
150 Stück
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
11310334
View Documents Promotion Details
Cytiva
6905-2504
25 mm 0,45 μm
3475.00 CHF
1500 Stück
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Verarbeiten drei bis sieben Mal mehr Probenvolumen als Filter ohne Vorfilter.Whatman™ GD/X PES Spritzenfilter sind speziell für die Filtration viskoser oder anderweitig schwer filterbarer Proben mit einem hohen Feststoffanteil konzipiert.
Hergestellt aus einem Gehäuse aus Polypropylen mit Vorfiltrationsstapel aus Whatman GMF 150 (abgestufte Dichte) und GF/F-Glasmikrofaser-Vorsatzfiltern. Diese Konstruktion verhindert den Aufbau von Gegendruck, der typischerweise durch das Blockieren einer ungeschützten Membran verursacht wird.
  • Spritzenfilter mit integrierter Vorfiltration
  • Weiblicher Luer-Lock™-Einlass, männlicher Luer-Slip-Anschluss
  • Durchfluss sollte vom Einlass eintreten
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250°F) und 15 psi für 20 min
  • Maximale Temperatur 131 °C (267 °F), Filtrationsfläche: 13 mm - 1.3 cm2; 25 mm - 4.6 cm2 Druckbegrenzung: 13 mm - 100 psi; 25 mm - 75 psi
  • Alle Materialien sind biologisch sicher und erfüllen die Anforderungen der USP Klasse VI
  • Vorfiltrationsmedium: 100 % Borosilikatglasfaser GMF 150 10 μm: 1 μμm GF/F 0.7 μm
  • Einwegfiltrationsgeräte bieten Arbeitsersparnis und gewährleisten gleichzeitig gleichbleibende Filterleistung
  • Hohe Beladungskapazität für Proben mit hohem Feststoffgehalt
  • Geeignet für die Kapillarelektrophorese, HPLC und UV/VIS-Probenvorbereitung
Nichtsterile GD/X-Filter sind in zwei Durchmessern lieferbar: 13 und 25 mm mit drei Porengrößen: 0.2 μ, 0.45 und 5 μm
Order Info
Jede Einheit wird mit einem Satz Vorfilter der Typen Whatman Multigrade GMF 150 (10:1 μm) und Gütegrad GF/F 0.7 μm geliefert.
Specifications
Specifications
Ja
Unsteril
Weiblicher Luer-Lock
100 % Borosilikatglas FiberGMF 150 10 μm:1 μmGF/F 0,7 μm
>10 ml
PES
Pigmentfreies Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Stecker
Spritzenfilter
21,6 x 29,8 mm