Learn More
Cytiva Filtertrichterplatten, PTFE
Zur Verwendung mit Whatman™ 3-teiligen Filtertrichtern. Whatman™ Filter-Trichterplatte aus PTFE ist eine optionale zusätzliche Platte, die ideal für Säuren, Laugen und Lösungsmittel geeignet ist.
Marke: Cytiva 1950-117
129.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur, 200 °C (392 °F)
- Ideal für praktisch alle gängigen Säuren, Laugen und Lösungsmittel bei Temperaturen bis 100 °C
- Maximale Betriebstemperatur: 200 °C
Spezifikation
Whatman Filtertrichter Serie 1950 | |
<392 °F | |
2,75 in. |
PTFE | |
<200 °C | |
70 mm |