Learn More
Cytiva Whatman™ Filtertrichterplatte, Polypropylen
Zur Verwendung mit Whatman™ 3-teiligen Filtertrichtern. Whatman™ Filter-Trichterplatte, Polypropylen ist eine optionale zusätzliche Platte, die für die meisten Säuren empfohlen wird.
Marke: Cytiva 1950-109
91.91 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Empfohlen für die meisten Säuren (außer konzentrierter Salpetersäure und rauchender Schwefelsäure) bei Raumtemperatur
- Auch für die meisten Alkohole, Glykole, Ether und Ketone geeignet
- Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
Spezifikation
Whatman™ 3-teiliger Filtertrichter | |
Empfohlen für die meisten Säuren und auch geeignet für die meisten Alkohole, Glykole, Ether und Ketone | |
100 °C | |
9 cm |
Polypropylen | |
212 °F | |
3,5 in. |