Learn More
Cytiva Trockengestell für 903 Protein Saver Karten
Click to view available options
Enthält:
Aufkleber für Klettverschluss-Befestigung
Der Montageklebestreifen ist nicht im Lieferumfang enthalten
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Lufttrocknung von Blutproben in einer gestützten aufrechten Position.Whatman™ Trockengestell für 903 Protein Saver Cards lässt sich einfach zusammenbauen und mit den optionalen Klettaufklebern an einer Wand oder Arbeitsfläche befestigen.
- Zum Gebrauch mit neonatalen, menschlichen Diagnose-Testkarten
- CE-Kennzeichnung
- Fasst gleichzeitig mehrere Sammlungsformen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Aufkleber für Klettverschluss-Befestigung |
| Produkttyp | Gestell zum Trocknen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 903 Protein Saver-Karten |
| Menge | 10 Packung |