Learn More
Cytiva Cyclopore™ Polycarbonat-Membranen
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel. Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
Marke: Cytiva 7060-2502
Additional Details : Gewicht : 0.05400kg
Beschreibung
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel.Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
Für Filtration und Partikelerkennung. Die echte Oberflächenerfassung ermöglicht eine einfache Untersuchung von Proben sowie kurze Analysezeiten.
- Kein Partikel-Shedding für besonders sauberes Filtrat
- Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
- Geringe Affinität für Färbemittel sorgt für einen höheren optischen Kontrast und erleichtert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
- Hydrophil mit niedrigen Graden an unspezifischer Proteinbindung
- Geringes Eigengewicht
- Autoklavierbar: 30 min bei 121 °C
Spezifikation
Translucent | |
0.2 μm | |
100Pack |
Polycarbonate | |
Hydrophilic | |
25 mm |