Learn More
Cytiva Cyclopore™ Polycarbonat-Membranen
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel. Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
Marke: Cytiva 7060-4713
148.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
Beschreibung
Gewährleistet die Sichtbarkeit von Partikeln unter dem Mikroskop mit glatten Membranen und geringer Affinität für Färbemittel.Whatman™ Cyclopore™ Polycarbonat-Membranfilter können auch Mikrofiltrationseigenschaften von Track-geätzten Membranfiltern reproduzieren.
Für Filtration und Partikelnachweis. Passende Oberflächenbehandlung für eine einfache Untersuchung der Proben und eine kurze Analysedauer.
- Äußerst reines Filtrat durch das Ausbleiben einer Partikelabgabe
- Unwesentliche Absorption und Absorption des Filtrats, nicht-hygroskopisch
- Geringe Affinität zu Färbungen bietet einen höheren optischen Kontrast und vereinfacht die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
- Hydrophil mit geringer, nichtspezifischer Proteinbindung
- Geringes Taragewicht
- Autoklavierbar: 30 min bei 121 °C
Spezifikation
Durchscheinend | |
5 μm | |
100/Packung |
Polycarbonat | |
Hydrophil | |
47 mm |