Learn More
Cytiva Whatman Cyclopore Polycarbonate Membrane
Artikelnummer. 17149880
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Porengröße:
0,2 μm
0,4 μm
0,5 μm
5 μm
Abmessungen (L x B):
209,55 x 292,1 mm
25 x 80 mm
Durchmesser (metrisch):
293 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize Porengröße Abmessungen (L x B) Durchmesser (metrisch)
17149880 25 Stück - - -
17199880 25 Stück 0,5 μm 209,55 x 292,1 mm -
17189880 100 Stück 5 μm - -
17806797 100 Stück 5 μm 25 x 80 mm -
17179880 25 Stück - - -
17159880 100 Stück 0,2 μm - 293 mm
17169880 25 Stück 0,4 μm - 293 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17149880 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10417050
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Featuring sharp cut-off and reproducible microfiltration characteristics of track-etched membrane filters
  • Geringe Affinität für Färbemittel verbessert die Sichtbarkeit unter dem Mikroskop
  • Die geringe Proteinbindung minimiert den Probenverlust von proteinhaltigen Proben
  • Die Verteilung der kleinen Porengröße und die hohe Porendichte unterstützen eine schnelle Oberflächenerfassung des Analyten
  • Vernachlässigbare Absorption und Adsorption von Filtrat; nicht hygroskopisch
  • Kein Partikel-Shedding für besonders sauberes Filtrat
  • Biologisch inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie, EPA-Tests, Kraftstofftests, Bioassays, Parasitologie, Luftanalyse, Wassermikrobiologie
Menge 25 Packungen
Typ Membranscheibe