Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat – Klasse NC45
Artikelnummer. 11385164
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,5 cm
4,7 cm
5 cm
9 cm
10 cm
11 cm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
100/Packung
25er-Pckg.
50 Packung
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11385164
Marke: Cytiva 10401118
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit sehr enger Porengrößenverteilung und geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
  • Verbesserte Temperaturstabilität
  • Höhere Festigkeit und Flexibilität
  • Reduzierte Schrumpfung
  • Weiße, einfache Filter
  • Porengröße: 0.45μ m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Material (Membran) Cellulose Nitrate
Particle Retention 8 μm
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernung großer Mengen von Bakterien (allgemein), Sedimentanalyse (Wassermikrobiologie und Analyse)
Güte NC45
Hydrophobizität Hydrophil
Membrantyp Glatt
Menge 50 Packung
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 176 °F
Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Typ Membranfilter
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,54 in.
Durchmesser (metrisch) 9 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • NC45 Membrane, Cellulose nitrate, 0.45 µm 90 mm, 50 pack
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.