Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marca: Cytiva 10400014
251.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dettagli aggiuntivi : Gewicht : 0.03000kg
Descrizione
- Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
- Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
- Hohe Festigkeit und Flexibilität
- Hohe Temperaturstabilität
- Geringe Schrumpfung
Specifica
Scheibe | |
12 μm | |
105 bis 140 μm | |
50 mm |
Cellulosenitrat | |
100/Packung | |
2,75 in. |
Sicurezza e movimentazione
- AE100 Membrane, Cellulose nitrate, 12 µm 50 mm, 100 pack
Avvertenza
- Achtung
Categoria di pericolo
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Consigli di prudenza