Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marke: Cytiva 10400112
243.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02800kg
Beschreibung
- Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
- Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
- Hohe Festigkeit und Flexibilität
- Hohe Temperaturstabilität
- Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Scheibe | |
8 μm | |
105 bis 140 μm | |
47 mm |
Cellulosenitrat | |
100/Packung | |
1,85 in. |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose