Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marke: Cytiva 10401314
232.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
- Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
- Hohe Festigkeit und Flexibilität
- Hohe Temperaturstabilität
- Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Scheibe | |
0,2 μm | |
105 bis 140 μm | |
50 mm |
Cellulosenitrat | |
100/Packung | |
61 cm (1,9 in.) |
Sicherheit und Handhabung
- NC20 Membrane, Cellulose nitrate, 0.2 µm, 50 mm, 100 pack
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.