Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Artikelnummer. 11360584
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
21 mm
24 mm
25 mm
32 mm
37 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
70 mm
90 mm
100 mm
110 mm
125 mm
150 mm
Verpackung:
Einzeln verpackt
Großpackung
Menge:
100/Packung
400/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 11360584
Marke: Cytiva 1822047
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Kombiniert die Zurückhaltung feiner Partikel mit guten Durchflussraten. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Grad GF/C, sind ideal für die Sammlung von Schwebstoffen in Trinkwasser, natürlichen und industriellen Abfällen.
Vereint die Rückhaltung feiner Partikel mit guten Durchflussraten.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Grad GF/C, eignen sich optimal zur Aufnahme von Schwebstoffen in Trinkwasser, natürlichen und industriellen Abfällen.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
  • Mittlere bis schnelle, hohe Beladung
  • Luftstrom: 6.7 s/100 ml
  • Luftüberwachung
  • Zur Klärung wässriger Flüssigkeiten, die niedrige bis mittlere Gehalte an feinen Partikeln aufweisen
  • Zellernte
  • Flüssigszintillationszählung
  • Meereschemie und Biochemie
  • Radioimmunassay-Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 53 g/m2
Beschreibung GE Whatman Filterpapier Gütegrad GF/C Glasfilter bieten eine gute Durchflussrate und Ladekapazität, die die Gesamtanalyse von Schwebstoffen unterstützen.
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Particle Retention 1,2 μm
Flussrate 10.5 s/100 ml
Güte Gütegrad GF/C
Verpackung Großpackung
Menge 100/Packung
Form Scheibe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,01 in.
Dicke (metrisch) 260 μm
Typ Filter
Wasserflussrate 105 ml/min
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.