Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Kombiniert die Zurückhaltung feiner Partikel mit guten Durchflussraten. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Grad GF/C, sind ideal für die Sammlung von Schwebstoffen in Trinkwasser, natürlichen und industriellen Abfällen.
Marke: Cytiva 1822-100
151.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Vereint die Rückhaltung feiner Partikel mit guten Durchflussraten.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Grad GF/C, eignen sich optimal zur Aufnahme von Schwebstoffen in Trinkwasser, natürlichen und industriellen Abfällen.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
- Mittlere bis schnelle, hohe Beladung
- Luftstrom: 6.7 s/100 ml
- Luftüberwachung
- Zur Klärung wässriger Flüssigkeiten, die niedrige bis mittlere Gehalte an feinen Partikeln aufweisen
- Zellernte
- Flüssigszintillationszählung
- Meereschemie und Biochemie
- Radioimmunassay-Verfahren
Spezifikation
53 g/m2 | |
Scheibe | |
1,2 μm | |
Häufig für Zellernte, Flüssigszintillationszählung und Bindungstests verwendet, bei denen eine größere Ladekapazität erforderlich ist. Sehr geeignet für Anwendungen mit Luftfiltration und für gravimetrische Analysen flüchtiger Materialien, bei denen eine Entzündung möglich ist | |
100/Packung | |
932 °F | |
0,01 in. | |
Filter | |
3,93 in. |
GE Whatman Filterpapier Gütegrad GF/C Glasfilter bieten eine gute Durchflussrate und Ladekapazität, die die Gesamtanalyse von Schwebstoffen unterstützen. | |
Borosilikatglas | |
10,5 s/100 ml | |
Gütegrad GF/C | |
Scheibe | |
500 °C | |
260 μm | |
105 ml/min | |
100 mm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.