Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit sowie hoher Beladungskapazität. Whatman™ Bindemittelfreie Mikrofaserfilter mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders gut zur Flüssigkeitsklärung und Flüssigszintillationszählung.
Marke: Cytiva 1821-024
54.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02700kg
Beschreibung
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladungskapazität.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter in Bögen mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
- Feinpartikelfilter mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladekapazität
- Geeignet für Klärung von Flüssigkeiten und Flüssigszintillationszählung bei Flüssigkeiten
- Besonders nützlich, wenn bei hochbelasteten Feinpartikelsuspensionen eine Klärung der Flüssigkeit oder eine Quantifizierung der Feststoffe erforderlich ist
- Wird bei LSC-Verfahren verwendet, wenn eine hohe Beladekapazität erforderlich ist
- Kann auch als fein filternder Membranfilter genutzt werden
Spezifikation
143 g/m2 | |
Scheibe | |
1,0 μm | |
Für LSC-Verfahren, bei denen eine hohe Beladungskapazität benötigt wird | |
100/Packung | |
500 °C | |
675 μm | |
81 ml/min | |
24 mm |
Der Whatman Brand Grade GF/B von GE ist ein dicker Filter mit feinem Partikelfilter und guter Belastbarkeit.GF/B-Filter sind besonders nützlich für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung. | |
Borosilikatglas | |
5,5 s/100 ml | |
Gütegrad GF/B | |
932 °F | |
0,02 in. | |
Filter | |
0,9 in. |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.