Learn More
Cytiva Whatman™ Binderfreie Glasfaserfilter, Güteklasse GF/B
Artikelnummer. 11360574
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
21 mm
24 mm
2.5 cm
37 mm
42,5 mm
4.7 cm
5.5 cm
7 cm
9 cm
11 cm
12.5 cm
150 mm
185 mm
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
11360574 9 cm 25 Stück
11390354 21 mm 100 Stück
11390564 24 mm 100 Stück
11300574 2.5 cm 100 Stück
11310574 37 mm 100 Stück
11320574 42,5 mm 100 Stück
11330574 4.7 cm 100 Stück
10129710 5.5 cm 100 Stück
11350574 7 cm 100 Stück
11370574 11 cm 25 Stück
11380574 12.5 cm 25 Stück
11390574 150 mm 25 Stück
11300584 185 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11360574 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 1821090
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit sowie hoher Beladungskapazität. Whatman™ Bindemittelfreie Mikrofaserfilter mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders gut zur Flüssigkeitsklärung und Flüssigszintillationszählung.
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladungskapazität.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter in Bögen mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasfaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Strömungswiderstand und eine hohe Partikelbeladungskapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 °C eingesetzt °werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Mengen Wasser absorbieren, was Punkttests und Flüssigszintillationszählmethoden ermöglicht.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
  • Feinpartikelfilter mit hoher Nassfestigkeit und Beladungskapazität
  • Nützlich zur Flüssigkeitsklärung und Flüssigszintillationszählung
  • Besonders nützlich, wenn die Klärung einer Flüssigkeit oder die Quantifizierung von Feststoffen bei stark beladenen Feinpartikelsuspensionen erforderlich ist
  • Für LSC-Verfahren, bei denen eine hohe Beladungskapazität benötigt wird
  • Kann als fein retentiver Membranfilter verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Flächengewicht 143 g/m2
Beschreibung Der Whatman Brand Grade GF/B von GE ist ein dicker Filter mit feinem Partikelfilter und guter Belastbarkeit.GF/B-Filter sind besonders nützlich für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Particle Retention 1,0 μm
Flussrate 5.5 s/100 ml
Güte Gütegrad GF/B
Menge 25Pack
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,02 in.
Dicke (metrisch) 675 μm
Typ Filter
Wasserflussrate 81 ml/min
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,5 in.
Durchmesser (metrisch) 9 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.