Learn More
Cytiva Filtertrichter für Glasmikrofaserfilter
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladungskapazität. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter in Bögen mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Marke:  Cytiva 1821-271
479.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11300364
  • 505.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Filterung feiner Partikel mit hoher Nassfestigkeit und hoher Beladungskapazität.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter in Bögen mit Gütegrad GF/B eignen sich besonders für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel verfügen über einen niedrigen Strömungswiderstand und zertifiziert hohe Partikelbeladungskapazität. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Wassermengen aufnehmen, was Spot-Tests und Flüssigszintillationszählverfahren ermöglicht.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
  • Feinpartikelfilter mit hoher Nassfestigkeit und Beladungskapazität
  • Für die Klärfiltration und Flüssigszintillationszählung
  • Besonders nützlich, wenn die Klärung einer Flüssigkeit oder die Quantifizierung von Feststoffen bei stark beladenen Feinpartikelsuspensionen erforderlich ist
  • Für LSC-Verfahren, bei denen eine hohe Beladungskapazität benötigt wird
  • Kann als fein retentiver Membranfilter verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
143 g/m2
Blatt
1,0 μm
Für LSC-Verfahren, bei denen eine hohe Beladungskapazität benötigt wird
100 Packung
500 °C
675 μm
81 ml/min
Der Whatman Brand Grade GF/B von GE ist ein dicker Filter mit feinem Partikelfilter und guter Belastbarkeit. GF/B-Filter sind besonders nützlich für die Flüssigkeitsklärung und die Flüssigszintillationszählung.
Borosilikatglas
5.5 s/100 ml
Gütegrad GF/B
932 °F
0.02 Zoll
Filter
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Zertifikate
Ofertas especiales
Ofertas especiales