Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Artikelnummer. 11969144
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
21 mm
24 mm
2,5 cm
37 mm
42,5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
81 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
240 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11969144
Marke: Cytiva 1820047
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Kombination aus hohen Beladungskapazitäten und Rückhaltung feiner Partikel. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter mit Gütegrad GF/A eignen sich optimal für die gravimetrische Bestimmung von Schwebestaub, Probenahme aus Schornsteinen und Absorptionsverfahren zur Überwachung der Luftverschmutzung.
Kombination aus hohen Beladungskapazitäten und Rückhaltung feiner Partikel.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter mit Gütegrad GF/A eignen sich optimal für die gravimetrische Bestimmung von Schwebestaub, Probenahme aus Schornsteinen und Absorptionsverfahren zur Überwachung der Luftverschmutzung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
  • Hohe Durchflussrate
  • Gute Beladekapazität
  • Überwachung der Verschmutzung von Abwässern
  • Filtern von Wasser, Algen, Bakterienkulturen
  • Analyse von Lebensmitteln
  • Proteinfiltration
  • Radioimmunoassay von schwachen β-Strahlern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung GE Whatman Grade GF/A Mikrofaserfilter aus Glas haben eine feine Retention. GF/A-Filter eignen sich für die Messung von Parametern der Wasserqualität und für die Luftfiltration.
Format Scheibe
Material Borosilikatglas
Particle Retention 1,6 μm
Flussrate 13 s/100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für die hocheffiziente Allzweck-Laborfiltration verwendet, einschließlich der Überwachung der Wasserverschmutzung von Abwässern, für die Filtration von Wasser, Lebensmittelanalysen, Proteinfiltration und Radioimmunassay schwacher β-Strahler.
Güte Gütegrad GF/A
Menge 100/Packung
Form Scheibe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 932 °F
Max. Temperatur (metrisch) 500 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,01 in.
Dicke (metrisch) 260 μm
Typ Feinretentionsfilter
Wasserflussrate 143 ml/min
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,8 in.
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.