Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Kombination aus hohen Beladungskapazitäten und Rückhaltung feiner Partikel. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter mit Gütegrad GF/A eignen sich optimal für die gravimetrische Bestimmung von Schwebestaub, Probenahme aus Schornsteinen und Absorptionsverfahren zur Überwachung der Luftverschmutzung.
Marke: Cytiva 1820-090
91.60 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05580kg
Beschreibung
Kombination aus hohen Beladungskapazitäten und Rückhaltung feiner Partikel.Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter mit Gütegrad GF/A eignen sich optimal für die gravimetrische Bestimmung von Schwebestaub, Probenahme aus Schornsteinen und Absorptionsverfahren zur Überwachung der Luftverschmutzung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
- Hohe Durchflussrate
- Gute Beladekapazität
- Überwachung der Verschmutzung von Abwässern
- Filtern von Wasser, Algen, Bakterienkulturen
- Analyse von Lebensmitteln
- Proteinfiltration
- Radioimmunoassay von schwachen β-Strahlern
Spezifikation
GE Whatman Grade GF/A Mikrofaserfilter aus Glas haben eine feine Retention. GF/A-Filter eignen sich für die Messung von Parametern der Wasserqualität und für die Luftfiltration. | |
Borosilikatglas | |
13 s/100 ml | |
Gütegrad GF/A | |
Scheibe | |
500 °C | |
0.26 mm | |
143 ml/min | |
90 mm |
Scheibe | |
1,6 μm | |
Wird für die hocheffiziente Allzweck-Laborfiltration verwendet, einschließlich der Überwachung der Wasserverschmutzung von Abwässern, für die Filtration von Wasser, Lebensmittelanalysen, Proteinfiltration und Radioimmunassay schwacher β-Strahler. | |
100 Stück | |
932 °F | |
0,01 in. | |
Feinretentionsfilter | |
3,5 in. |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Achtung
Clasificación
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Consejos de prudencia
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.