Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Für die Analyse nicht filterbarer Rückstände und Stoffe, welche einen Glasmikrofaserfilter mit hoher Beladungskapazität erfordern. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter-Rundpapiere, Gütegrad 934-AH eignen sich außerdem für die Zellernte, Flüssigszintillation und die Überwachung von Verschmutzungen.
Marke:  Cytiva 1827-320
945.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.69000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11394894
  • 995.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für die Analyse nicht filtrierbarer Rückstände und Materialien, die einen hochgradig leistungsstarken Glas-Mikrofaserfilter erfordern.Whatman™ Bindemittelfreie Filterpapiere aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad 934-AH werden auch bei der Zellernte, der Flüssigszintillation und der Verschmutzungsüberwachung verwendet.
Filter Gütegrad 934-AH werden häufig in der Gesamtanalyse schwebender Feststoffe verwendet.
  • Glatte Oberfläche für effiziente Fällung
  • Nominale Partikelretention von 1.5 μm
  • Widersteht Temperaturen bis 500 °C
  • Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Bestellinformation
Hinweis: Mindestbestellmenge: 5 Packungen.
Spezifikation
Spezifikation
64 g/m2
Scheibe
1,5 μm
3.7 s/100ml/in.2
Gütegrad 934-AH
Scheibe
932 °F
0.017 Zoll
Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen
12,5 in.
Whatman Gütegrad 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz.Filter mit Gütegrad 934-AH werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet.
Borosilikatglas
47 s/100 ml
Wird für die Bestimmung von suspendierten Gesamtfeststoffen in Wasser, die Entfernung von Trübungen und die Filtration von Bakterienkulturen verwendet. Wird für eine Vielzahl von Laboranwendungen verwendet. Es wird für die Überwachung der Wasserverschmutzung, die Zellernte und die Flüssigszintillationszählung empfohlen
100/Packung
Glatt
500 °C
435μ m
341 ml/min
320 mm