Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Für die Analyse nicht filterbarer Rückstände und Stoffe, welche einen Glasmikrofaserfilter mit hoher Beladungskapazität erfordern. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter-Rundpapiere, Gütegrad 934-AH eignen sich außerdem für die Zellernte, Flüssigszintillation und die Überwachung von Verschmutzungen.
Marke: Cytiva 1827-047
80.94 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.02160kg
Beschreibung
Für die Analyse nicht filtrierbarer Rückstände und Materialien, die einen hochgradig leistungsstarken Glas-Mikrofaserfilter erfordern.Whatman™ Bindemittelfreie Filterpapiere aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad 934-AH werden auch bei der Zellernte, der Flüssigszintillation und der Verschmutzungsüberwachung verwendet.
Filter Gütegrad 934-AH werden häufig in der Gesamtanalyse schwebender Feststoffe verwendet.- Glatte Oberfläche für effiziente Fällung
- Nominale Partikelretention von 1.5 μm
- Widersteht Temperaturen bis 500 °C
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
64 g/m2 | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
3.7 s/100 ml/in.2 | |
100/Packung | |
Glatt | |
500 °C | |
435 μm | |
341 ml/min | |
4.7 cm |
Whatman Gütegrad 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz.Filter mit Gütegrad 934-AH werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet. | |
Borosilikatglas | |
47 s/100 ml | |
Gütegrad 934-AH | |
Scheibe | |
932 °F | |
0.017 in. | |
Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen | |
1,8 in. |