Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Für die Analyse nicht filterbarer Rückstände und Stoffe, welche einen Glasmikrofaserfilter mit hoher Beladungskapazität erfordern. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter-Rundpapiere, Gütegrad 934-AH eignen sich außerdem für die Zellernte, Flüssigszintillation und die Überwachung von Verschmutzungen.
Marke: Cytiva 1827-035
38.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
Für die Analyse nicht filtrierbarer Rückstände und Materialien, die einen hochgradig leistungsstarken Glas-Mikrofaserfilter erfordern.Whatman™ Bindemittelfreie Filterpapiere aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad 934-AH werden auch bei der Zellernte, der Flüssigszintillation und der Verschmutzungsüberwachung verwendet.
Filter mit Gütegrad 934-AH werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet.- Glatte Oberfläche für die effiziente Rückgewinnung von Niederschlägen
- Nominale Partikelretention von 1,5 µm
- Hält Temperaturen bis zu 550 °C stand
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
64 g/m2 | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
3.7 s/100ml/in.2 | |
Gütegrad 934-AH | |
Scheibe | |
932 °F | |
0.017 Zoll | |
Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen | |
1,37 in. |
Whatman Gütegrad 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz.Filter mit Gütegrad 934-AH werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet. | |
Borosilikatglas | |
47 s/100 ml | |
Wird für die Bestimmung von suspendierten Gesamtfeststoffen in Wasser, die Entfernung von Trübungen und die Filtration von Bakterienkulturen verwendet. Wird für eine Vielzahl von Laboranwendungen verwendet. Es wird für die Überwachung der Wasserverschmutzung, die Zellernte und die Flüssigszintillationszählung empfohlen | |
100/Packung | |
Glatt | |
550 °C | |
435μ m | |
341 ml/min | |
35 mm |