Learn More
Cytiva GLASFASERFILTER GF/F 460X570M 460X570MM
Diente als Basisfilter der EPA-Norm im Rahmen des Verfahrens „Toxicity Characteristic Leaching Procedure“. Whatman™ bindemittelfreie Glasmikrofaser-Rundfilter, Grad GF/F, gewährleisten außerordentlich hohe Beladungskapazität und Durchflussraten.
Marke:  Cytiva 1825-915
2294.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.85000kg
Artikelnummer. 11350614
  • 2415.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beladungskapazität
  • Nominaler Partikelretentionsgrad 0.6–0.8 μm
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Anwendungen:
  • DNA-Bindung und -Aufreinigung
  • Feinfilterung von ausgefällten Proteinen
  • Filterung von biochemischen Lösungen, Flüssigkeiten und Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Blatt
0,7 μm
Empfohlen für DNA-Bindung und -Reinigung. Sehr effektiv bei der Filterung fein gefällter Proteine. Kann in Verbindung mit GF/D als Vorfilter zur erfolgreichen Klärung extrem ‚schwieriger‘ biochemischer Lösungen und Flüssigkeiten sowie Nucl verwendet werden
25 Stück
932 °F
0.016 Zoll
Filter für die Verwendung mit TCLP-Tests
460 x 570 mm
Der Whatman Gütegrad GF/F Filter von Cytiva Life Sciences wird aus reinem Borosilikatglas hergestellt. GF/F bietet eine sehr feine Partikelretention und eine gute Tragfähigkeit und Durchflussrate.
Borosilikatglas
19 s/100 ml/in.2
Gütegrad GF/F
Blatt
500 °C
420 μm
41 ml/min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GF/F, 46 x 57 cm, 25 pack
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass oxide
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.