Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, GF/F-Kreise
Diente als Basisfilter der EPA-Norm im Rahmen des Verfahrens „Toxicity Characteristic Leaching Procedure“. Whatman™ bindemittelfreie Glasmikrofaser-Rundfilter, Grad GF/F, gewährleisten außerordentlich hohe Beladungskapazität und Durchflussraten.
Marke:  Cytiva 1825-110
116.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05264kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11310614
  • 123.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diente als Basisfilter der EPA-Norm im Rahmen des Verfahrens „Toxicity Characteristic Leaching Procedure“.Whatman™ bindemittelfreie Glasmikrofaser-Rundfilter, Grad GF/F, gewährleisten außerordentlich hohe Beladungskapazität und Durchflussraten.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
  • Hohe Beladekapazität
  • Nominales Partikelrückhaltevermögen 0.6 – 0.8 μm
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Anwendungen:
  • Bindung und Aufreinigung von DNA
  • Filterung von fein ausgefällten Proteinen
  • Filterung von biochemischen Lösungen, Fluiden und Nukleinsäuren
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Scheibe
0,7 μm
Empfohlen für DNA-Bindung und -Reinigung. Sehr effektiv bei der Filterung fein gefällter Proteine. Kann in Verbindung mit GF/D als Vorfilter zur erfolgreichen Klärung extrem ‚schwieriger‘ biochemischer Lösungen und Flüssigkeiten sowie Nucl verwendet werden
25 Stück
932 °F
0.016 in.
Filter für die Verwendung mit TCLP-Tests
4,33 in.
Der Whatman Grade GF/F Filter von Cytiva wird aus reinem Borosilikatglas hergestellt. GF/F bietet eine sehr feine Partikelretention und eine gute Tragfähigkeit und Durchflussrate.
Borosilikatglas
19 sec./100 mL/in.2
Gütegrad GF/F
Scheibe
500 °C
420μm
41 ml/min
11 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.