Learn More
Cytiva Bindemittel-freie Filter aus Glas-Mikrofasern, Gütegrad GF/C
Vereint die Rückhaltung feiner Partikel mit guten Durchflussraten. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Grad GF/C, eignen sich optimal zur Aufnahme von Schwebstoffen in Trinkwasser, natürlichen und industriellen Abfällen.
Marke:  Cytiva 1822-185
Additional Details : Gewicht : 0.19000kg
Artikelnummer. 12445312
  • 1245.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel verfügen über einen niedrigen Strömungswiderstand und zertifiziert hohe Partikelbeladungskapazität. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Wassermengen aufnehmen, was Spot-Tests und Flüssigszintillationszählverfahren ermöglicht.
Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
  • Mittlere bis schnelle Durchflussraten
  • Luftströmung: 6.7 s/100 ml
  • Luftüberwachung
  • Klärung wässriger Flüssigkeiten mit niedrigen bis mittleren Gehalten an feinen Partikeln
  • Zellernte
  • Flüssigszintillationszählung
  • Meereschemie und Biochemie
  • Radioimmunoassayverfahren
Spezifikation
Spezifikation
53 g/m2
Borosilikatglas
10.5 s/100 ml
100/Packung
932 °F
0.01 Zoll
7,2 in.
Scheibe
1,2 μm
GF/C
Scheibe
500 °C
260 μm
185 mm