Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Für die Analyse nicht filterbarer Rückstände und Stoffe, welche einen Glasmikrofaserfilter mit hoher Beladungskapazität erfordern. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter-Rundpapiere, Gütegrad 934-AH eignen sich außerdem für die Zellernte, Flüssigszintillation und die Überwachung von Verschmutzungen.
29.70 CHF - 995.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 64 g/m2 |
---|---|
Beschreibung | Whatman Gütegrad 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz.Filter mit Gütegrad 934-AH werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet. |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 1,5 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334894
|
Cytiva
1827-021 |
21 mm |
29.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10471602
|
Cytiva
1827-024 |
24 mm |
33.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11354894
|
Cytiva
1827-025 |
25 mm |
34.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11374894
|
Cytiva
1827-028 |
28 mm |
33.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11384894
|
Cytiva
1827-030 |
30 mm |
36.15 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11304904
|
Cytiva
1827-032 |
32 mm |
39.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11314904
|
Cytiva
1827-035 |
35 mm |
41.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11324904
|
Cytiva
1827-037 |
37 mm |
43.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11334904
|
Cytiva
1827-042 |
42.5 mm |
47.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11370614
|
Cytiva
1827-047 |
4.7 cm |
85.20 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11380614
|
Cytiva
1827-055 |
55 mm |
113.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11390614
|
Cytiva
1827-070 |
7 cm |
117.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11354904
|
Cytiva
1827-082 |
82 mm |
136.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11364904
|
Cytiva
1827-085 |
85 mm |
145.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10022171
|
Cytiva
1827-090 |
90 mm |
163.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11304894
|
Cytiva
1827-105 |
105 mm |
176.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11310624
|
Cytiva
1827-110 |
110 mm |
222.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320624
|
Cytiva
1827-125 |
125 mm |
268.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11314894
|
Cytiva
1827-150 |
150 mm |
296.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11324894
|
Cytiva
1827-185 |
185 mm |
355.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11344894
|
Cytiva
1827-240 |
240 mm |
600.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11394894
|
Cytiva
1827-320 |
320 mm |
995.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Für die Analyse nicht filtrierbarer Rückstände und Materialien, die einen hochgradig leistungsstarken Glas-Mikrofaserfilter erfordern.Whatman™ Bindemittelfreie Filterpapiere aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad 934-AH werden auch bei der Zellernte, der Flüssigszintillation und der Verschmutzungsüberwachung verwendet.
Filter Gütegrad 934-AH werden häufig in der Gesamtanalyse schwebender Feststoffe verwendet.- Glatte Oberfläche für effiziente Fällung
- Nominale Partikelretention von 1.5 μm
- Widersteht Temperaturen bis 500 °C
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
64 g/m2 | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
3.7 s/100ml/in.2 | |
100/Packung | |
Glatt | |
0.017 Zoll | |
Filter zur Gesamtanalyse von Schwebstoffen |
Whatman Gütegrad 934-AH Mikrofaserfilter aus Borosilikatglas von GE sind glatte Filter für Wasserqualität mit hoher Retentionseffizienz.Filter mit Gütegrad 934-AH werden häufig bei Analysen von suspendierten Feststoffen verwendet. | |
Borosilikatglas | |
47 s/100 ml | |
Gütegrad 934-AH | |
Scheibe | |
932 °F | |
435μ m | |
341 ml/min |