Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, GF/F-Kreise
Diente als Basisfilter der EPA-Norm im Rahmen des Verfahrens „Toxicity Characteristic Leaching Procedure“. Whatman™ bindemittelfreie Glasmikrofaser-Rundfilter, Grad GF/F, gewährleisten außerordentlich hohe Beladungskapazität und Durchflussraten.
92.45 CHF - 785.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Beschreibung | Der Whatman Grade GF/F Filter von Cytiva wird aus reinem Borosilikatglas hergestellt. GF/F bietet eine sehr feine Partikelretention und eine gute Tragfähigkeit und Durchflussrate. |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Particle Retention | 0,7 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11310384
|
Cytiva
1825-021 |
21 mm |
92.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340604
|
Cytiva
1825-024 |
2.4 cm |
129.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11350604
|
Cytiva
1825-025 |
2.5 cm |
144.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11340384
|
Cytiva
1825-037 |
37 mm |
158.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11360604
|
Cytiva
1825-042 |
42,5 mm |
157.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11370604
|
Cytiva
1825-047 |
4.7 cm |
229.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11380604
|
Cytiva
1825-055 |
5.5 cm |
247.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11390604
|
Cytiva
1825-070 |
7 cm |
285.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300614
|
Cytiva
1825-090 |
9 cm |
106.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11310614
|
Cytiva
1825-110 |
11 cm |
123.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320614
|
Cytiva
1825-125 |
125 mm |
151.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300384
|
Cytiva
1825-142 |
142 mm |
198.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11330614
|
Cytiva
1825-150 |
1.5 cm |
221.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11340614
|
Cytiva
1825-257 |
25.7 cm |
530.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11330384
|
Cytiva
1825-293 |
293 mm |
785.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11948097
|
Cytiva
1825-015 |
15 mm |
327.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Diente als Basisfilter der EPA-Norm im Rahmen des Verfahrens „Toxicity Characteristic Leaching Procedure“.Whatman™ bindemittelfreie Glasmikrofaser-Rundfilter, Grad GF/F, gewährleisten außerordentlich hohe Beladungskapazität und Durchflussraten.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel verfügen über einen niedrigen Strömungswiderstand und zertifiziert hohe Partikelbeladungskapazität. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Die feine Kapillarstruktur von Glasfaserfiltern kann große Wassermengen aufnehmen, was Spot-Tests und Flüssigszintillationszählverfahren ermöglicht.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich in Anwendungen wie Luft- oder Wasserüberwachung eingesetzt und dienen als Vorfilter für Membranen.
- Hohe Beladungskapazität
- Nominaler Partikelretentionsgrad 0.6–0.8 μm
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- DNA-Bindung und -Aufreinigung
- Feinfilterung von ausgefällten Proteinen
- Filterung von biochemischen Lösungen, Flüssigkeiten und Nukleinsäuren
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Scheibe | |
0,7 μm | |
Empfohlen für DNA-Bindung und -Reinigung. Sehr effektiv bei der Filterung fein gefällter Proteine. Kann in Verbindung mit GF/D als Vorfilter zur erfolgreichen Klärung extrem ‚schwieriger‘ biochemischer Lösungen und Flüssigkeiten sowie Nucl verwendet werden | |
Scheibe | |
500 °C | |
420μm | |
41 ml/min |
Der Whatman Grade GF/F Filter von Cytiva wird aus reinem Borosilikatglas hergestellt. GF/F bietet eine sehr feine Partikelretention und eine gute Tragfähigkeit und Durchflussrate. | |
Borosilikatglas | |
19 s/100 ml/in.2 | |
Gütegrad GF/F | |
932 °F | |
0,016 in. | |
Filter für die Verwendung mit TCLP-Tests |