Learn More
Cytiva Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter
Fungieren bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern auch als Vorfilter. Whatman™ Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter, Gütegrad GF/D gewährleisten einen effizienten Schutz der Membran, insbesondere bei Flüssigszintillationszählungen.
42.65 CHF - 156.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Flächengewicht | 121 g/m2 |
Beschreibung | GE Whatman Feinmembranfilter Gütegrad GF/D sind dick und bieten eine gute Tragfähigkeit.GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter verwendet werden; ist in vielen Größen erhältlich und passt in die meisten Filterhalter. |
Format | Scheibe |
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Durchmesser (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11300374
|
Cytiva
1823-010 |
10 mm | 0,3 in. |
42.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11390364
|
Cytiva
1823-007 |
7 mm | 0,27 in. |
139.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11330374
|
Cytiva
1823-021 |
21 mm | 0,82 in. |
51.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11340374
|
Cytiva
1823-024 |
24 mm | 0,9 in. |
44.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11360594
|
Cytiva
1823-025 |
2.5 cm | 0,98 in. |
60.30 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11390594
|
Cytiva
1823-090 |
9 cm | 3,5 in. |
42.65 CHF
25 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11360374
|
Cytiva
1823-042 |
42,5 mm | 1,67 in. |
55.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11370594
|
Cytiva
1823-047 |
4.7 cm | 1,8 in. |
73.95 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11370374
|
Cytiva
1823-055 |
55 mm | 2,1 in. |
74.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11380594
|
Cytiva
1823-070 |
7 cm | 2,7 in. |
115.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11300604
|
Cytiva
1823-110 |
110 mm | 4,33 in. |
57.10 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310604
|
Cytiva
1823-125 |
125 mm | 4,92 in. |
74.80 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11310374
|
Cytiva
1823-142 |
142 mm | 5,59 in. |
116.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11320604
|
Cytiva
1823-150 |
150 mm | 5,9 in. |
131.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11330604
|
Cytiva
1823-257 |
257 mm | 10,1 in. |
156.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11350374
|
Cytiva
1823-035 |
35 mm | 13,7 in. |
51.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Funktioniert als Vorfilter bei Verwendung mit GF/B Mikrofaserfiltern.Whatman™ bindemittelfreie Vorfilter aus Glas-Mikrofaser, Gütegrad GF/D, bieten einen effizienten Membranschutz, insbesondere bei der Flüssigszintillationszählung.
Whatman Glasmikrofaserfilter ohne Bindemittel zeichnen sich durch einen geringen Widerstand für das durchfließende Fluid und eine hohe Partikel-Beladekapazität aus. Diese Filter können bei Temperaturen bis zu 500 ºC verwendet werden. Aufgrund der feinen Kapillarstruktur können Glasfaserfilter große Mengen von Wasser aufnehmen. Dadurch sind diese Filter für Stichproben und Flüssigszintillationszählungen geeignet.Glasmikrofaserfilter werden hauptsächlich für Anwendungen wie die Luft- oder Wasserüberwachung genutzt und können auch als Vorfilter für Membranen verwendet werden.
- Dick und mit hoher Beladekapazität
- In Kombination mit GF/B als Vorsatzfilter verwendbar.
- Passt in fast alle Filterhalter
- Nominales Partikelrückhaltevermögen von 2.7 μm
- Hohe Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
Autoklavierbar | |
GE Whatman Feinmembranfilter Gütegrad GF/D sind dick und bieten eine gute Tragfähigkeit.GF/D kann bei Verwendung mit GF/B auch als Vorfilter verwendet werden; ist in vielen Größen erhältlich und passt in die meisten Filterhalter. | |
Borosilikatglas | |
2,6 s/100 ml/in.2 | |
Scheibe | |
500 °C | |
675 μm | |
681l/min |
121 g/m2 | |
Scheibe | |
2,7 μm | |
Gütegrad GF/D | |
932 °F | |
0,02 in. | |
Vorfilter |