Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Die Beschichtung mit einer undurchdringlichen Schicht aus Polyethylen verhindert, dass Flüssigkeiten an die Arbeitsfläche gelangen. Whatman™ Benchkote™ saugfähiges Laborpapier kann mit Desinfektionsmittel gesättigt werden.
Marke: Cytiva 2300-772
462.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 9.00000kg
Beschreibung
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten.Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt.Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
- Stark: Der Benchkote Oberflächenschutz ist stark und reißfest bei Nässe oder Trockenheit
- Anwenderfreundlich: Glatte weiße Oberfläche mit Tinte und Bleistift beschreibbar, liegt flach an
- Sauber: Geeignet für die Durchsättigung mit Desinfektionsmittel für den Schutz von Tischen vor Krankheitserregern und sonstigen Bakterien
- Einweg-Produkt: Verbrauchtes Benchkote Papier kann verbrannt werden
- Problemloses Verbrennen: Schicht aus Polyethylen verbrennt schnell und ohne zu schmelzen oder herabzutropfen.
Spezifikation
Labortischschutz – Rolle | |
0,75 l/m2 | |
920 mm | |
50 m | |
Geeignet für die Sättigung mit Desinfektionsmittel |
Polyethylen | |
36 Zoll | |
164 ft. | |
920 mm x 50 m | |
Einzeln |