Learn More
Cytiva Benchkote™ saugfähiges Laborpapier
Weniger Schmutz und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten. Whatman™ Benchkote Material besteht aus hochwertigem saugfähigem Laborpapier mit glatter Oberfläche zum Aufsaugen verschütteter Flüssigkeiten. Eine zweite Schicht aus laminiertem Polyethylen verhindert, dass die Flüssigkeit bis zur Arbeitsfläche durchdringt.
174.00 CHF - 200.64 CHF
Spezifikation
Produkttyp Oberflächenschutz
Material Polyethylen
Länge (metrisch) 460 mm
Breite (metrisch) 570 mm
Abmessungen (L x B) 460 x 570 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11353195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
2300-917
100 Bögen
200.64 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11300674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
2300-916
50 Blätter
174.00 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Minimieren von Chaos und Kontamination bei verschütteten Flüssigkeiten. Whatman™ Benchkote Material hat eine hochwertige, glatte, saugfähige Laborpapierschicht, die verschüttete Flüssigkeiten aufsaugt. Eine zweite laminierte Polyethylen-Schicht verhindert den Durchfluss zur Arbeitsfläche.
  • Unverwüstlich:Saugfähiges Benchkote Laborpapier ist auch durchfeuchtet solide und reißfest
  • Anwenderfreundlich:Glatte weiße Oberfläche mit Tinte und Bleistift beschreibbar, liegt flach an
  • Sauber:Geeignet für Durchsättigung mit Desinfektionsmittel für den Schutz von Tischen vor Krankheitserregern und sonstigen Bakterien
  • Entsorgung:Verbrauchtes Benchkote Papier kann verbrannt werden
  • Problemloses Verbrennen:Schicht aus Polyethylen verbrennt schnell und ohne zu schmelzen oder herabzutropfen
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenschutz
460 mm
460 x 570 mm
Polyethylen
570 mm