Learn More
Cytiva Autovial™ spritzenlose Filter: 5 ml Kapazität
Ersetzt an Spritzen gekoppelte Geräte mit einzelnen Einweg-Filtereinheiten. Whatman™ Autovial™ spritzenlose Filter, 5 ml, sind vormontierte Filtrationseinheiten zum Entfernen von Partikeln aus Proben.
Marke: Cytiva AV115NPUNYL
175.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
Oft zum Entfernen von Partikeln aus potentiell gefährlichen Proben verwendet. Gießen oder pipettieren Sie die Probe in das Filtergefäß, setzen Sie den Kolben ein und komprimieren diesen, um in das Autosampler-Fläschchen zu filtrieren.
- Die vormontierten Einheiten bestehen aus einem Filtergefäß und einem Kolben
- Die integrierte Luftspülung minimiert Stillstände
- Die integrierte Konstruktion verhindert das Abspringen des Filters
- Der Ständer schützt den Slip-Luer-Konus, die zur Reduzierung des Kontaminationsrisikos eingelassen ist
- Entfernt Partikel aus Proben von bis zu 5 ml Volumen
- Filtrationsfläche: 1.7 cm2
Glasmikrofaser (GMF)
- Hohe Ladekapazität, bindemittelfrei, schnelle Durchflussraten, zum Klären von wässrigen und organischen Lösungen, pH 3 bis 8
- Nylon (NYL)
- Inhärent hydrophil, zum Klären von wässrigen und organischen Proben, pH 3 bis 10
- Polytetrafluoroethylen (PTFE)
- Hydrophob, für Proben mit >50 % organischen Lösungsmitteln
- Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Geringe Proteinbindung, für wässrige Proben
Spezifikation
Nylon | |
Nicht steril | |
Spritzenlose Filter | |
13 mm |
0,45 μm | |
50/Packung | |
≤5 ml |