Learn More
Cytiva Mehrfach-Vakuumfiltrationssysteme der Serie AS 600
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
500 mL
Enthält:
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 6 Positionen
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 6 Positionen, Schnellverschlussklammer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
AS600 Serie
Das Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.
Das Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 6 Positionen, Schnellverschlussklammer |
| Serie | AS610/3 Serie |
| Typ | Vacuum Filtration System |
| Volumen (metrisch) | 500 mL |