Learn More
Cytiva Mehrfach-Vakuumfiltrationssysteme der Serie AS 300
AS300/3 Mehrfach-Vakuumfiltrationsgerät mit drei Plätzen für die Vakuumfiltration, Edelstahl, 500 ml, 47/50 mm, Stützsieb
Marke: Cytiva 10445835
4683.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.75000kg
Beschreibung
Das Gerät kann autoklaviert und durch trockene Hitze bis 180 °C sterilisiert werden Nur geeignet für Vakuumbetrieb. Bei Verwendung von Spülschläuchen darf ein Druck von 1.3 bar (300 mbar Überdruck) nicht überschritten werden.Spezifikation
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
AS310/3 |
Vakuumfiltrationssystem | |
Stützsiebfilter aus Edelstahl, Verteiler mit 3 Positionen, Schnellverschlussklammer | |
500 mL |