Learn More
Cytiva X1000 ANTIB ASSAY DISCS 9MM GR17
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Antibiotika-Testblättchen
Das Antibiotikum ermöglicht eine zweckmäßige und selektive Chemotherapie. Die Testblättchen können mit Chemotherapeutika beschichtet, auf den innokulierten Nähragar gelegt und inkubiert werden. Die Größe der Inhibitionszone ist ein Maß für die Wirksamkeit der Substanzen.
Das Antibiotikum ermöglicht eine zweckmäßige und selektive Chemotherapie. Die Testblättchen können mit Chemotherapeutika beschichtet, auf den innokulierten Nähragar gelegt und inkubiert werden. Die Größe der Inhibitionszone ist ein Maß für die Wirksamkeit der Substanzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Antibiotikum-Assay-Papier |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Forschungszwecke, zur Bestimmung der Erregerart bei Infektionskrankheiten und zur Überprüfung ihrer Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika und Chemotherapeutika in vitro mit Hilfe der Inhibitionszonenbestimmung |
| Durchmesser (metrisch) | 9 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 mm |