Learn More
Cytiva Anotop™ 25 Plus Nicht sterile Spritzenfilter
Aufnahmevolumen: <30μl (Größe 10 mm), <200 μl (Größe 25 mm)
Marke:  Cytiva 6809-4024
3192.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.14000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11354724
  • 3360.00 CHF / 200 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ähnlich wie Anotop Filter, aber mit einem bindemittelfreien Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser mit Anotop™ Anorganischer Membran in einem Gehäuse aus Polypropylen.
Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser
  • Erhöht den Durchsatz
  • Erhält die Leistungsfähigkeit der Membran
  • Verringert den Bedarf der Zentrifugierung vor dem Filtern, sequentiellen Filtern oder erneuten Filtern
  • Erlaubt den Gebrauch von Anotop Plus Filtern mit einer Porengröße von 0.1 μm zur Entfernung von Mykoplasmen-Kontaminanten aus der Gewebekultur
Eigenschaften
  • Rückhaltevolumen: <30 μl (10 mm Größe), <200 μl (25 mm)
  • Druckgrenze, 7 kg/cm (100 psi)
Spezifikation
Spezifikation
0,2 μm
Polypropylen
200/Packung
25 mm
<200 μl
100 psi
Spritzenfilter