Learn More
Cytiva Anotop™ 10 nicht sterile Spritzenfilter
Zur Entfernung von praktisch 100 % der Partikel über der Porengröße. Whatman™ Anatop™ 10 mm-Spritzenfilter gewährleisten dank ihrer hochdefinierten Kapillarporenstruktur und feinen Porengrößenverteilung eine besonders gleichmäßige Partikelrückhaltung.
Marke: Cytiva 6809-1022
393.98 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Entfernt praktisch 100 % der Partikel, die größer als die Porengröße sind.Whatman™ Anotop™ 10 mm Spritzenfilter verfügen über eine streng definierte Kapillarporenstruktur und eine enge Porengrößenverteilung, was eine hohe Konsistenz bei der Partikelretention ermöglicht.
Geeignet für wässrige Suspensionen sowie eine Vielzahl an organischen Lösungsmitteln. Geeignet für Volumen bis 5 ml (Filter mit 10 mm Durchmesser) oder 100 ml (Filter mit 25 mm Durchmesser).
- Formbeständige, wabenartige Anopore™ Membran
- Die von Natur aus hydrophobe Membran ist frei von Klebstoffen und Tensiden
- Hohe Probenrückgewinnung dank geringer Proteinbindung und geringer Flüssigkeitsretention
- Durchfluss in einer Richtung
Bestellinformation
Das thermisch geschweißte Sechskantgehäuse aus Polypropylen ist klebstoff- und bindemittelfrei.
Spezifikation
Ja | |
0,2 μm | |
0,78 cm2 | |
<20 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6,9 bar (100 psi) | |
45 °C | |
Bis zu 10 ml |
Anopore Anorganische Membran (Alumina-Matrix) | |
Nicht steril | |
Präparation wässriger/organischer HPLC-Proben, Kaltsterilisation von Wachstumsmedien, Lösungsmittelfiltration für Spektralanalysen, Phagen- und Virusfiltration, Liposomextrusion, Entfernung von Proteinen und Polymeren mit hohem Molekulargewicht, Entfernung von Kolloiden aus deionisiertem Wasser | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
50 pro Packung | |
Spritzenfilter | |
10 mm |