Learn More
Cytiva Anodisc™ Filtermembranen
Mit präziser Porenstruktur und enger Verteilung der Porengröße. Whatman™ Anodisc™ Filtermembranen gewährleisten einen hohen Grad an Partikelabscheideleistung. Mikroorganismen und Partikel werden auf der Oberfläche der Membran erfasst und können anschließend analysiert werden.
Marke: Cytiva 6809-7023
631.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.81440kg
Beschreibung
Konstruiert mit präziser Porenstruktur und enger Porengrößenverteilung.Whatman™ Anodisc™ Filtermembranen gewährleisten eine hohe Effizienz bei der Partikelentfernung.Erfasst Mikroorganismen und Partikel auf der Oberfläche der Membran für die nachfolgende Analyse.
Anopore anorganische Membrankreise, lieferbar mit oder ohne Stützring, enthalten keine seitlichen Überkreuzungen zwischen einzelnen Poren.- Breite Lösungsmittelkompatibilität verringert die Notwendigkeit, eine Vielzahl von Membranen im Labor vorrätig zu haben.
- Im Herstellungsprozess werden keine Zusätze verwendet, sodass minimale extrahierbare Bestandteile und keine Probenverschmutzung gewährleistet werden.
- Extrem niedrige Proteinbindung minimiert den Probenverlust.
- Bei Nässe praktisch transparent, daher für mikroskopische Untersuchungen sehr geeignet.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
0,2 μm | |
Ohne Stützring | |
100/Packung |
Aluminiumoxid | |
Hydrophil | |
Anodizc 13 | |
13 mm |