Learn More
Cytiva 602H 1/2 Hochwertiges, rundes Faltfilterpapier
Dichtes Filterpapier zur Aufnahme und Entfernung feiner Präzipitate
Marke: Cytiva 10312642
36.81 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Für die Probenvorbereitung
- Bestimmung des Restzuckergehalts
- Saures Spektrum
- Refraktometeranalyse
- Langsame Durchflussgeschwindigkeit
- HPLC
Spezifikation
Gütegrad 602 h ½ Filterpapier für qualitative Analysen, gefaltet (vorgefaltet), 90 mm | |
Zellulose | |
Ca. 375 s | |
Gütegrad 602 h ½ |
Scheibe | |
<2 μm | |
Ein dichtes, vorgefaltetes Filterpapier zum Auffangen sehr kleiner Partikel und zur Entfernung feiner Präzipitate. | |
90 mm |