Learn More
Cytiva Whatman™ 50 mm Nuclepore™ Kernspurmembranen aus Polycarbonat
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
5,0 μm
12 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.
- Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nucleopore Polycarbonat |
| Porengröße | 5,0 μm |
| Flussrate | Hoch |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |