Learn More
Cytiva Nuclepore™ Kernspurmembranen aus Polycarbonat, 47 mm
Click to view available options
Porengröße:
0,015 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0,8 μm
1,0 μm
2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße.Whatman™ Nuclepore™ hydrophile 47mm-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.
- Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
- Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
- Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
- Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
- Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
- Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
- Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nucleopore Polycarbonat |
| Porengröße | 8 μm |
| Flussrate | Hoch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie |
| Hydrophobizität | Hydrophil |
| Durchmesser (metrisch) | 47 mm |