Learn More
Cytiva ReZist™ PTFE-Spritzenfilter: Durchmesser 30 mm
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel. Whatman™ ReZist™ 30 mm-Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
Marke: Cytiva 10463505
1719.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Konstruiert für Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel.Whatman™ 30 mm Puradisc Spritzenfilter aus PTFE sind ideal zur Klärung aggressiver organischer Lösungsmittel und können außerdem als Belüftungsfilter für kleine Gefäße verwendet werden.
- Hydrophobe PTFE-Membran ist mit Polypropylen laminiert
- Optimale Verwendung von kleinen Probenvolumina
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen organische HPLC-Standardlösungsmittel
- Stütze aus Polypropylen
- Zur Verwendung als Belüftungsfilter für kleine Gefäße
Spezifikation
Weiß | |
0,2 μm | |
Weiblicher Luer-Lock | |
500/Packung | |
30 mm |
PTFE | |
Polypropylen (PP) | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Spritzenfilter |