Learn More
Cytiva Roby™ 25 mm-Spritzenfilter
Speziell für automatische Probenfiltrationssysteme konzipiert. Whatman™ Roby™ 25 mm-Spritzenfilter sind für die gängigen Tablettenprüfsysteme optimiert.
Marke: Cytiva 10463813
Additional Details : Gewicht : 1.14000kg
Beschreibung
- Das Filtergehäuse ist aus mechanisch beständigem Polypropylen gefertigt
- Erhältlich mit verschiedenen Membrantypen, beispielsweise mit integriertem Vorsatzfilter aus Glasfaser für schwierige Proben
- Die äußere Form des Filtergehäuses gewährleistet einen einfachen, reibungslosen Transport der Filter aus dem Lager zum Filtrationsstandort sowie einen einfachen Filterwechsel
- Geeignet für den Einsatz mit Sotax, Caliper, Zymark und Varian Tablettentestern
- Anschluss (E/A): Luer-Lock (weiblich)/Luer (männlich)
Membranen
- Glasfaser (GF)
- Nylon (NL)
- Regenerierte Cellulose (RC)
- Celluloseacetat (CA)
Feinfilterung der Proben im automatischen Tablettenauflösungstest. Das Roby 25 Filterprüfungskit kann zur Verfahrensentwicklung eingesetzt werden.
Hinweis: 200er-Packungen enthalten 8 Röhrchen mit jeweils 25 Stück
Spezifikation
Grün | |
0,45 μm | |
≤50 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6.9 bar (100 psi) | |
Spritzenfilter |
Celluloseacetat mit Glasfaser | |
4,2 cm2 | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
200/Packung | |
25 mm |