Learn More
Cytiva Roby™ 25 mm-Spritzenfilter
Speziell für automatische Probenfiltrationssysteme konzipiert. Whatman™ Roby™ 25 mm-Spritzenfilter sind für die gängigen Tablettenprüfsysteme optimiert.
Marke: Cytiva 10463808
Additional Details : Gewicht : 3.39000kg
Beschreibung
- Das Filtergehäuse ist aus mechanisch beständigem Polypropylen gefertigt
- Erhältlich mit verschiedenen Membrantypen, beispielsweise mit integriertem Vorsatzfilter aus Glasfaser für schwierige Proben
- Die äußere Form des Filtergehäuses gewährleistet einen einfachen, reibungslosen Transport der Filter aus dem Lager zum Filtrationsstandort sowie einen einfachen Filterwechsel
- Geeignet für den Einsatz mit Sotax, Caliper, Zymark und Varian Tablettentestern
- Anschluss (E/A): Luer-Lock (weiblich)/Luer (männlich)
Membranen
- Glasfaser (GF)
- Nylon (NL)
- Regenerierte Cellulose (RC)
- Celluloseacetat (CA)
Feinfilterung der Proben im automatischen Tablettenauflösungstest. Das Roby 25 Filterprüfungskit kann zur Verfahrensentwicklung eingesetzt werden.
Hinweis: 200er-Packungen enthalten 8 Röhrchen mit jeweils 25 Stück
Spezifikation
Braun | |
0,45 μm | |
≤50 μl | |
Weiblicher Luer-Lock | |
6.9 bar (100 psi) | |
Spritzenfilter |
Regenerierte Cellulose Glasfaser (RC-GF) | |
4,2 cm2 | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
1000/Pckg. | |
25 mm |
Safety and Handling
- FILTER GLASS CIRCLE
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.