Learn More
Cytiva Nuclepore™ 25 mm-Kernspurmembranen aus Polycarbonat
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße. Whatman™ Nuclepore™ 25 mm-Kernspur-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Marke:  Cytiva 110613
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11382885
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus hochwertiger Polycarbonatfolie mit Kernspurmembran gewährleistet eine hochgenaue Porengröße.Whatman™ Nuclepore™ 25-mm-Kernspur-Membranen aus Polycarbonat vereinen hohe Durchflussraten sowie chemische und Temperaturbeständigkeit mit genau definierten Poren und eignen sich damit für die Mikroskopie, Zytologie und Parasitologie sowie für bestimmte Analysen im Bereich Luft und Ozeanographie.
Eine effektive Chemotaxis erfordert ein genau ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Zelladhäsion und -migration. Nucleopore Membranen kombinieren PVP-freies Polypropylen mit scharfen, gleichmäßigen zylindrischen Poren, um beides zu erreichen.
  • Das sorgt für eine hochdefinierte Porengröße im Submikronbereich, die die Messung der Partikeldeformität und die Erfassung von extrem kleinen Partikeln ermöglicht.
  • Spurgeätzt für hochdefinierte Porengröße und hohe Porendichte
  • Mit PVP behandelt, um es hydrophil zu machen
  • Niedriger Anteil an extrahierbaren Stoffen zur Verringerung des Kontaminationsrisikos.
  • Hohe chemische und thermische Beständigkeit für eine große Bandbreite an Probentypen
  • Geringer, gleichmäßiger Aschegehalt und niedriges Tara-Gewicht
  • Glatte, flache Oberfläche für gute Sichtbarkeit der Partikel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membranfilter
5 μm
Epifluoreszenzmikroskopie, Umweltanalyse, Zellbiologie
Track Etched
25 mm
Nucleopore Polycarbonat
Hoch
Hydrophil
Membranfilterscheiben
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Nuclepore™ 25 mm-Kernspurmembranen aus Polycarbonat > 5,0 μm Porengröße; Durchmesser:25mm