Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester mit einer Porengröße von 1,2 μm (ME 28)
Cystiva Whatman 1,2 μm Porengröße (ME 28) Membranen aus Zellulosemischester, Durchmesser Filter:47 mm; Porengröße:Gehäuse 0.2um
Marke: Cytiva 10400814
Beschreibung
Cystiva Whatman 1,2 μm Porengröße (ME 28) Membranen aus Zellulosemischester, Durchmesser Filter:47 mm; Porengröße:Gehäuse 0.2um
Spezifikation
1,2 μm | |
50 mm |
Sicherheit und Handhabung
- ME28, 1.2µm 50mm
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose