Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester mit einer Porengröße von 1,2 μm (ME 28)
Cystiva Whatman 1,2 μm Porengröße (ME 28) Membranen aus Zellulosemischester, Durchmesser Filter:47 mm; Porengröße:Gehäuse 0.2um
Marke:  Cytiva 10400812
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11345034
  • 207.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
Cystiva Whatman 1,2 μm Porengröße (ME 28) Membranen aus Zellulosemischester, Durchmesser Filter:47 mm; Porengröße:Gehäuse 0.2um
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Membranfilter
1,2 μm
Membranfilterscheiben
MCE
Glatt
47 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester mit einer Porengröße von 1,2 μm (ME 28) > Durchm.: 47 mm