Learn More
Cytiva Membranen aus Zellulosemischester mit einer Porengröße von 1,2 μm (ME 28)
Artikelnummer. 11335034
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11335034
Marke: Cytiva 10400806
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Cystiva Whatman 1,2 μm Porengröße (ME 28) Membranen aus Zellulosemischester, Durchmesser Filter:47 mm; Porengröße:Gehäuse 0.2um
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Porengröße 1,2 μm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ME28, 1.2µm 25mm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose