Learn More
Invitrogen™ WesternDot™ 625 Western Blot Kits
Artikelnummer. 10469433
Click to view available options
Reaktivität:
Kaninchen
Maus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10469433
Marke: Invitrogen™ W10142
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
WesternDot™ Blockierpuffer (Komponente A), Waschpuffer (Komponente B), Biotin-XX Ziege-Anti-Maus IgG (H+L) (Komponente C), Qdot™ 625 Streptavidin-Konjugat, (Komponente D), WesternDot™ S
The WesternDot 625 Western Blot kits combine the unique properties of Qdot 625 nanocrystals with the high-affinity streptavidin-biotin interaction to allow simple, highly sensitive detection of proteins on western blots.
The WesternDot 625 Western Blot kits combine the unique properties of Qdot 625 nanocrystals with the high-affinity streptavidin-biotin interaction to allow simple, highly sensitive detection of proteins on western blots. The WesternDot kits contain optimized, ready-to-use or ready-to-dilute reagents for sensitive immunodetection of proteins immobilized on nitrocellulose (NC) or polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes.
WesternDot 625 Western Blot-Kits verwenden extrem helle Qdot 625 Nanokristalle und enthalten Reagenzien zur empfindlichen Bildgebung von Proteinen, die mit primären Antikörpern von Mäusen oder Kaninchen sondiert wurden.
Die Merkmale beinhalten:
• Bessere Nachweisleistung und Anwenderfreundlichkeit als bei üblichen ECL-basierte Methoden
• Verwenden Sie extrem helles Qdot 625 Streptavidin-Konjugat, um eine direkte Bildgebung von Blots zu ermöglichen und gleichzeitig Zeit und Geld für die Optimierung mehrerer Aufnahmen im Dunkeln zu vermeiden
• Mit ausreichend Reagenzien für 20 Mini-Gel-Blots (7x 10 cm/Blot)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung • WesternDot™ Blockierpuffer, Komponente A
• Waschpuffer, Komponente B
• Biotin-XX Ziege-Anti-Kaninchen IgG (H+L), Komponente C
• Qdot™ 625 Streptavidin-Konjugat, Komponente D
• WesternDot™ Färbeschale, Komponente E
Lagerung bei 4 °C, nicht einfrieren.
Detektionsstelle In-Blot-Nachweis
Farbe Rot
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) iBlot, Bildgebung
Marker oder Farbstoff Qdot 625
Produkttyp 625 Ziege-Anti-Maus-Western Blot-Kit
Markertyp Qdot Nanokristalle
Produktlinie Molecular Probes™, WesternDot™
Menge 1 kit
Reaktivität Kaninchen
Probentyp Protein, Zellextrakte
Versandbedingung Raumtemperatur